Learn More
DWK Life Sciences Micromatraces cilíndricos serializados/certificados KIMAX™
Calibrado para contener
Marca:  DWK Life Sciences 28017A2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11858492
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Calibrados para contener
  • Marcados de forma permanente con número de serie individual
  • Calibrados y certificados individualmente con equipo cuya calibración es trazable según el NIST™
  • Cuerpo cilíndrico para mejorar la mezcla y el drenaje
  • Más fácil de retirar muestras mediante pipetas
  • La base amplia proporciona estabilidad
  • Área de rotulación
  • Tapón de vidrio esmerilado
  • Los tamaños de 1 y 2 ml se suministran con tapón cónico estándar 8; el tamaño de 10 ml se suministra con tapón cónico estándar 9
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de ASTM™ E 237, Clase A serializado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
2 ml
3,7 in
±0.015 ml
8
Vidrio
Vidrio de borosilicato
9.4 cm