Learn More
DWK Life Sciences Base de soporte de vidrio fritado Kimble™ Ultra-Ware™
La base de soporte de vidrio fritado Kimble™ Ultra-Ware™ se suministra con una junta 40/35 y una frita de vidrio. Adecuado para su uso con el conjunto de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™ de 90 mm.
Marca: DWK Life Sciences 953826-0090
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de producto: Base de soporte fritada
- Material: Vidrio
- Tamaño de la junta: 40/35
- Para su uso con: Conjunto de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™ de 90 mm 40/35
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Frita de vidrio | |
Vidrio | |
40/35 |
Reutilizable | |
Conjunto de microfiltración Kimble Ultra-Ware de 90 mm 40/35 | |
No estéril | |
Base de soporte fritada |