Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de globo de gas con tapón de vidrio Kimble™ Kontes™
Con conexión de manguera n.º 1
275.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento protector en recipientes articulados |
Se adapta al D.I. de tubos (imperial) | 0,25 in |
Se adapta al D.I. de tubos (métrico) | 6,35mm |
Incluye | Conexión de manguera 1, globo |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11842933
|
DWK Life Sciences
2112502440 |
24/40 | 5,98 in | 2,67 in |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Adaptador de globo de gas con tapón de vidrio Kimble-Chase Kontes™
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
0,25 in | |
Conexión de manguera 1, globo | |
Adaptador de entrada |
Para el almacenamiento protector en recipientes articulados | |
6,35mm | |
Vidrio de borosilicato |