Learn More
DWK Life Sciences Tapas de entrega de tres orificios y tapón de tuerca ETFE 1/4 pulgadas (6,35 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware
Se utiliza para sellar los puertos con fondo plano con roscas de 1/4-28 pulg.
Marca:  DWK Life Sciences 953913-0001
Código de producto. 12703676
  • 11.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Descripción
  • Los tapones de administración de 3 orificio Ultra-Ware™ tienen partes superiores e inferiores de rosca 1/4 pulg -28.
  • Incluyen tres orificios con diámetro interno de 1/8 pulg para aceptar tubos de PTFE con diámetro externo de 1/8 pulg
  • Los tapones de PTFE se suministran con tomas de CTFE y junta tórica de TFE/PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1 cajas
Tapón de tuerca
Puerto de cierre con fondo plano, roscas 1/4-28, 5/16-24 y M6