Learn More
DWK Life Sciences Pipetas Kimble™ Kontes™ NMR
Pipetas de RMN con punta ampliada para recuperar y añadir muestras en tubos de NMR
Marca: DWK Life Sciences 897085-0009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pipetas de RMN con punta ampliada para recuperar y añadir muestras en tubos de NMR
- Disponibles con puntas de 7 y 9 pulg (17,7 y 23 cm) para su uso con tubos de RMN de 7 y 9 pulg de longitud
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
100/caja | |
Pipeta NMR |