Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
Marca:  DWK Life Sciences 56800-50510
140.60 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16428965
  • 148.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E934
Estéril
Sí
10 ml
Estándar
Morado
Pipeta serológica
Plástico
Para cultivos de tejidos
0,5 ml
100/caja
Multipack
50 ml