Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
Marca: DWK Life Sciences 56800-1110
168.15 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
- Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
- El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
- El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
- Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Especificaciones
Sí | |
ASTM E934 | |
Estéril | |
Sí | |
0,3 ml | |
Estándar, con tapones de algodón | |
0,03 oz | |
1 ml | |
Sí |
Sí | |
Plástico | |
Para cultivos de tejidos | |
0,1 ml | |
1000/caja | |
Bolsa de 25 | |
Amarillo | |
Pipeta serológica |