Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11780694
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
La construcción resistente aumenta la vida útil
La construcción resistente aumenta la vida útil
  • Con boquilla de vertido
  • Con zona de rotulación
  • Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 13,52 oz
Diámetro exterior (imperial) 3,03 in
Diámetro exterior (métrico) 7.7 cm
Capacidad (métrico) 400 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 25 a 325 ml
Altura (imperial) 4,48 in
Altura (métrico) 11.4 cm
Incluye Spout
Incrementos 25 mL
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 12 Pk.
Tipo Beaker
Desechables Reusable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale Báscula blanca doble