Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos Kimble™ con revestimientos de pulpa/vinilo
El tapón proporciona una buena resistencia química a ácidos suaves, álcalis, alcoholes, soluciones acuosas, aceites y disolventes.
36.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Resina fenólica |
N.º por caja | 144 cajas |
Tipo de producto | Tapón fenólico |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Alertas:
No recomendado para hidrocarburos o lejías.
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15384052
|
DWK Life Sciences
75201G-20400 |
20-400 |
36.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envoi: 24-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Low cost
- General purpose
- Temperature tolerant
- Good chemical resistance to mild acids, alkalis, alcohols, aqueous solutions, oils and solvents
All caps/liners should be tested to ensure leak and compatibility performance with contents.
Especificaciones
Negro | |
144 cajas | |
Frasco |
Resina fenólica | |
Tapón fenólico | |
Vinilo/pasta |