Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo estériles Sterling™ G3 Kimtech™
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G3 Sterling™ proporcionan un control de la contaminación respetuoso con el medio ambiente para una amplia variedad de entornos de salas blancas exigentes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
---|---|
Color | Gris |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Certificado de análisis disponible en línea
- Fabricados con la tecnología patentada Sterling™, que combina seguridad y comodidad. Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente embalado en un paquete preparado para salas limpias que minimiza los residuos sin detrimento de la seguridad.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una protección certificada contra una amplia variedad de contaminantes, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
- Los guantes tienen características antiestáticas probadas y son ambidiestros y de color gris.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Specifications
ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo | |
Punta de los dedos texturizada | |
Sí | |
No estéril | |
30 cm |
Gris | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
Con reborde |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction