Learn More
Kimtech™ Kimtech Purple Nitrile Xtra Guantes ambidiestros
GREENER_CHOICE
Kimtech™ Purple Nitrile Xtra™ son extralargos, libres de látex, silicona y talco. Las puntas de los dedos con textura y los puños con cuentas garantizan resistencia y sensibilidad, están aprobados para el contacto con alimentos.
27.54€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001; certificado para el contacto con alimentos; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 sobre protección contra los microorganismos; 0120; EPI de categoría III - CE Complejo, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Accelerator Free Sí
Color Morado
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11819620
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimtech™
97610
XS
27.54€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11839610
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimtech™
97611
Pequeño
27.54€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11829620
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimtech™
97612
M
27.54€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11839620
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimtech™
97613
L
27.54€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11849620
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimtech™
97614
XL
27.54€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Diseño aprobado para su uso en contacto con alimentos
  • Guantes extralargos líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables
  • La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de productos químicos, incluidos fármacos citotóxicos
  • Se ha comprobado que los guantes son antiestáticos para proteger al portador y al equipo, y son ambidiestros
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Especificaciones
Especificaciones
ISO 14001, ISO 9001; certificado para el contacto con alimentos; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 sobre protección contra los microorganismos; 0120; EPI de categoría III - CE Complejo, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Morado
Punta de los dedos texturizada
0.16 mm
Nitrilo
0.14 mm
Nitrile Examination Glove
5,5 mil
Con reborde
11.81 in.
Sí
Single-use
6,3 mil
Sí
5.5 mil
sin polvo
No estéril
0.14 mm
Después de envejecimiento: 21, antes del envejecimiento: 21
30 cm