Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Comfort Nitrile Guantes ambidiestros, blancos
Kimtech™ Comfort Nitrile se han diseñado para maximizar la comodidad, así como la calidad y la limpieza.
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
EN ISO 374-1 | Tipo C |
Descripción
El mal juste y las prendas de vestir incómodas a menudo se mencionan como razones para no usar EPI. Para responder a este desafío y crear laboratorios y lugares de trabajo más seguros, los guantes de nitrilo Kimtech™ Comfort Nitrile se han diseñado para maximizar la comodidad, así como la calidad y la limpieza. Los cómodos guantes de nitrilo están diseñados específicamente para la protección en aplicaciones de bajo riesgo. No son estériles, no tienen talco y cuentan con un suave acabado exterior. Los guantes Comfort Nitrile, disponibles en las tallas de la XS a la XL, disipan la electricidad estática en uso y son ambidiestros. Los guantes Comfort Nitrile de Kimtech™ son ideales para el uso en áreas de aplicación tales como la biología molecular, la bioquímica, la química analítica, la virología, la genómica, la proteómica y la producción de productos farmacéuticos no estériles. Cumplen las normativas, se ha aprobado para su uso en contacto con alimentos y proporcionan una mejor protección contra productos químicos que los guantes de látex, según lo demuestran las pruebas con seis productos químicos de laboratorio comunes. Los guantes, con una nueva formulación de nitrilo mejorada, diseñada específicamente para la comodidad y para reducir la fatiga de la mano, no tienen látex y son adecuados para su uso en aplicaciones de investigación de bajo riesgo, al mismo tiempo que cumplen una variedad de normas de seguridad: • Un producto EPI de Categoría III clasificado según la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE • Probados de acuerdo con la normativa EN EN420: 2003 • EN374-1: 2003 Protección contra salpicaduras químicas • EN374-2: 2003 Nivel 3 Protección contra microorganismos, AQL 0, 65 • En cumplimiento de las normas para dispositivos médicos EN455-1, -2 y -3 • ISO 16604: 2004 Procedimiento B Protección contra la penetración de virus • Disipan la electricidad estática en uso y cumplen los requisitos definidos en la norma EN1149-5: 2008 • Fabricados conforme a las normas ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003 • Fabricados de conformidad con la FDA CFR 21 parte 820
- 10 estuches x 150 guantes ambidiestros, blancos, XL (1.500 en total)
- Descubra estos guantes de nitrilo especialmente diseñados para su comodidad. Sin látex ni polvo, con un suave acabado.
- Innovadora tecnología del nitrilo, diseñados para mejorar la comodidad y reducir la fatiga de las manos
- Diseñados para minimizar las manchas en los instrumentos de cristal
- Mayor protección que el látex
- probados con 6 productos químicos de laboratorio comunes
- Acabado exterior suave para un excelente rendimiento táctil
- Ambidiestros, sin polvo y no estériles.
- Disipan la electricidad estática durante el uso y protegen contra virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
Especificaciones
Blanco | |
Nitrilo | |
Tipo C | |
150/caja |
Sí | |
sin polvo | |
Sí |