Learn More
Cinetina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021401
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
Kinetin acts as plant growth accelerator, auxin, plant growth regulator, plant cell division promotor. It also acts as cell division factor found in various plant parts and in yeast. A plant growth regulator. Augments growth of microbial cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cinetina actúa como acelerador de crecimiento de plantas, auxina, regulador de crecimiento de plantasn y promotora de división celular de plantas. También actúa como factor de división celular que se encuentra en varias partes de la planta y en la levadura. Regulador del crecimiento de plantas. Aumenta el crecimiento de cultivos microbianos.
Solubilidad
Soluble en agua (<1 mg/ml) a 25 °C, ácido acético (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) a 25 °C, etanol (<1 mg/ml) a 25 °C, 0,1 N hidróxido sódico (1 % p/v), metanol (ligeramente) y ácido clorhídrico acuoso diluido o hidróxido sódico (libremente).
Notas
Proteger del calor. Almacenar a -20 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-79-1
Fórmula molecular C10H9N5O
Peso molecular (g/mol) 215.216
Número MDL MFCD00075757
Clave InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nombre IUPAC N-(furan-2-ilmetil)-7H-purin-6-amina
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kinetin
Punto de fusión ∽270°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 g
Beilstein 21703
Índice Merck 14,5311
Información de solubilidad Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.22
Porcentaje de pureza 99%