Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento KISS205B
Los baños de circulación de calentamiento con un baño de acero inoxidable permiten controlar la temperatura de las tareas de termorregulación internas y externas. Los artículos pueden ser directamente termoregulados colocándolos en un baño de termostato y el control de aplicaciones conectadas externamente también es posible.
Marca: HUBER 2004.0009.98
Descripción
- La temperatura de varios objetos se puede controlar colocándolos directamente dentro del baño
- Equipado con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876) para su uso con fluidos inflamables
- La bomba de presión/succión garantiza una circulación óptima y una homogeneidad de temperatura en el baño
- Permite el control de temperatura de aplicaciones conectadas externamente mediante el adaptador de la bomba
- Controlador de temperatura KISS
- Funcionamiento sencillo con navegación por menús
- Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
- Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
- Interfaces USB y RS232
- Función de arranque automático por fallo de alimentación
- 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
- Fabricados con acero inoxidable
- Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
KISS | |
III/FL (DIN 12876) | |
De 45 °C a 200 °C | |
De 1,5 a 2,1 kW | |
14 L/min; 0,25 bar | |
±0,05 °C | |
19,8 lb | |
208/240 V | |
50/60 Hz |
5 L | |
M16x1 AG macho | |
KISS 205 B Termostato de Circulación con baño de acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
KISS 205 B | |
337 mm | |
9 kg | |
10 A |