Learn More
Comprimidos de Kjeldahl con selenio (Wieninger), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) |
CAS | 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 |
Cantidad | 1 kg |
Número MDL | MFCD00147338 |
Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.