Learn More
Ansell Guantes flexibles Crusader™
Código de producto. 12465130 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 204 °C (400 °F).
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 204 °C (400 °F).
Aislante de fieltro no tejido y una barrera de calor de longitud completa diseñados para la manipulación intermitente de objetos hasta 400 °F. Los guantes flexibles Ansell™ Crusader™ se pueden utilizar en sectores como servicios de alimentos y fabricación de vidrio y metal.
  • La fabricación en dos piezas elimina las costuras exteriores para mejorar la comodidad, la destreza y la flexibilidad de los dedos
  • El revestimiento de nitrilo adherido protege contra enganches, pinchazos, abrasiones y cortes
  • Diseñados para la manipulación intermitente de objetos secos hasta 200 °C (400 °F)
  • Mayor capacidad de agarre al manipular superficies secas o aceitosas
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
  • Interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor
  • Sin amianto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Chlorinated No
Área revestida Uncoated
Código de color Gray
Estructura Knit
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Sin textura
Latex Free Sí
Material Poliéster
Tipo de producto Heat-resistant Gloves
Tamaño 10
Modelo Clute, 42-474
Temperatura máx. (imperial) 480 °F
Temperature (Metric) Max 250 °C
Norma EN388 2241B
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de piezas, moldeo por inyección a presión, pruebas y soldadura
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Manopla
Color hem. Gris
Material de revestimiento Fieltro
Revestimiento Lined
Resistente a Heat
Serie ActivArmr™ 42-474
Estilo de pulgar Straight
Mostrar más Mostrar menos
No sustituyen a los guantes de silicato.