Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ A20+ Coveralls
Provides general protection against powders, larger fibres, radioactive dust and chemical splashes. Kimberly-Clark™ Kleenguard™ A20+ Coveralls are perfect for general maintenance, cleaning and construction utility areas.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 95200
140.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Monos transpirables, sin silicona, con capucha, tobillo y muñecas elásticos para mayor comodidad, seguridad y resistencia
- Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - protege conforme a los niveles especificados para Tipo 5 y 6 de CEN
- Protege contra polvos, fibras más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas
- Adecuado para protegerse de las partículas sólidas y la contaminación radiactiva - EN1073-2
- Sin silicona, antiestático y no se deshilacha - según EN 1149-5
- Ropa de protección de un solo uso para mayor seguridad y comodidad en espacios de alto riesgo. Reduce la contaminación en zonas críticas
- Ofrece libertad de movimiento total con un diseño cómodo
- Perfecto para trabajos de fabricación y mantenimiento generales
- Costuras de tres puntos para evitar desgarros con cierre fácil en la delantera
Especificaciones
Ropa externa protectora | |
Unisex | |
No estéril |
3XL | |
Single-use |