Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Buzos transpirables con capucha, de corta vida útil, con solapa para respirador. Especialmente diseñados para ser cómodos, seguros y resistentes. Protección general y antiestática de salpicadura de productos químicos, a base de agua, líquidos, partículas de polvo. EPI Categoría III.
Marca: KleenGuard™ 96810
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN.
- Protección general antiestática de un único uso contra salpicaduras de productos químicos, líquidos a base de agua y partículas de polvo
- Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2.
- Sin silicona, con bajo nivel de pelusa y tratamiento antiestático, según la norma EN 1149-5.
Especificaciones
A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elastic | |
Attached | |
Cosido | |
EPI A50 Categoría III | |
23,4 in | |
11,011 lb |
S | |
SMS antiestática | |
Reusable | |
Elastic | |
Hooded | |
Cremallera de 2 vías | |
No estéril | |
Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid | |
60 cm | |
5,005 kg |