Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Tejido de poliéster sin costuras para proporcionar una alta transpirabilidad y comodidad. Protección térmica y mecánica para una variedad más amplia de aplicaciones. Las palmas recubiertas de látex con acabado rugoso proporcionan un agarre excelente.
Marca: KleenGuard™ 97271
32.54 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Descripción
- Protección EPI de Categoría 2
- Acabado rugoso de látex para un excelente agarre
- Perfectos para trabajos pesados en los segmentos de mecánica, manufacturas y construcción
- Protección térmica y mecánica para una variedad más amplia de aplicaciones.
Especificaciones
Látex rugoso | |
Totalmente texturizados | |
Mezcla de algodón/poliéster | |
M | |
Albañilería, mantenimiento general y construcción | |
Tejido | |
9 in |
Gris | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
Full-hand Mitt | |
Negro | |
G40 | |
23 cm |