Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A7 Bata de Laboratorio, blanco
Las batas para laboratorio Kimtech™ A7 tienen varias capas transpirables y ofrecen una protección limitada contra salpicaduras químicas de tipo 6. Las batas sin látex son resistentes a los productos químicos y a la abrasión, y ofrecen una sensación cómoda similar a la del paño.
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Descripción
Las batas de laboratorio Kimtech™ A7 son desechables y están diseñadas para maximizar la seguridad, la comodidad y el cumplimiento. Las batas de laboratorio de múltiples capas ofrecen protección contra salpicaduras químicas y se han probado con éxito contra una amplia gama de productos químicos y agentes contaminantes comunes, por lo que proporcionan una protección perfecta cuando y donde se necesite.Las batas antiestáticas y sin silicona están hechas de tela SMS sin tejer, un tejido innovador, seguro y duradero tacto de tela. Sus costuras internas triples aumentan la resistencia y la durabilidad y su material transpirable disminuye el riesgo de estrés térmico y permite largos periodos de uso ininterrumpido. Las batas de laboratorio Kimtech™ A7 están diseñadas para proteger a los investigadores de los productos químicos en estado líquido de bajo riesgo en forma de inhalaciones, aerosoles y salpicaduras leves. Este control de la contaminación está garantizado por una excelente filtración de bacterias y partículas, por su construcción resistente a los desgarros, por la limitación de resistividad de superficie y por la superación de exhaustivas pruebas para garantizar el cumplimiento normativo.Batas sin látex de varias capas, con capa externa 100 % polipropileno spunbond resistente a la abrasión y a productos químicos y una capa interna de microfibra con tacto de tela diseñada para filtrar diferentes líquidos con base de agua y partículas secas. Las batas de laboratorio desechables Kimtech™ A7 sin silicona y con bajo nivel de formación de pelusas están envasadas individualmente y disponibles en las tallas S a 3XL.Tamaños disponibles/Códigos:S - 96700M - 96710L - 96720XL - 967302XL - 967403XL - 96750
- Garantía de cumplimiento:- EPI Cat. III Reglam. 2016/425 (UE): Protección limitada productos quím. Tipo 6 (PB) - Resistencia a abrasión clase 2 (visual) EN 530 M2 - Resistencia estiramiento Clase 1 EN ISO 13934-1 - Resistencia penetración de productos químicos líquidos Clase 3
- 10 % NaOH, Clase 3, EN 368, 30 % de H2SO4- Resistencia penetración de líquidos (prueba de pulverización) no probada (partes del cuerpo) EN 468 (modificado)
- Batas de laboratorio desechables de alta calidad con costuras triples y material transpirable y multicapa.
- Tres capas de tela proporcionan una protección mejorada contra salpicaduras de productos químicos, partículas secas y diferentes líquidos con base de agua.
- Hechas de capas transpirables y resistentes a la abrasión, que cuentan con costuras internas triples para aumentar la resistencia y la durabilidad.
- Envasadas individualmente y en bolsa de forma eficiente para ahorrar espacio, y disponibles en las tallas S a 3XL.
Especificaciones
General Purpose Lab Coat | |
Polipropileno | |
A presión | |
Sí | |
Tejido | |
Rematado triple | |
Individual |
Unisex | |
Blanco | |
Tejido | |
Resistencia química | |
Sí | |
CE, EN 1513, EN 1149-1 |