Learn More
KleenGuard™ G20 Nitrile Gloves
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ G20 Nitrile Gloves are an ambidextrous glove that provides protection against chemical splash in a wide range of applications.
Descripción
Descripción
  • Protección de categoría PPE 3
  • Para una mayor protección contra las salpicaduras de varios productos químicos.
  • Proporcionan una sensibilidad táctil excepcional y tienen las puntas de los dedos texturizadas para mejorar el agarre y la manipulación de objetos pequeños
  • Los poros con un AQL de 0,65 garantizan la calidad del proceso de producción, la reducción de residuos y una mejor protección
  • Acreditados de forma independiente
  • Adecuados para la manipulación de alimentos
  • Puño con reborde para aumentar la resistencia y facilitar la colocación
  • Sin látex
  • Sin polvo para minimizar su efecto en la piel y evitar las reacciones alérgicas
  • Ambidiestro
  • Caja dispensadora portátil para una mayor disponibilidad y facilidad de extracción