Learn More
KLHL13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | KLHL13 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814864
|
Proteintech
15612-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804864
|
Proteintech
15612-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a BTB and kelch domain containing protein and belongs to the kelch repeat domain containing superfamily of proteins. The encoded protein functions as an adaptor protein that complexes with Cullin 3 and other proteins to form the Cullin 3-based E3 ubiquitin-protein ligase complex. This complex is necessary for proper chromosome segregation and completion of cytokinesis. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
KLHL13 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q80TF4, Q9P2N7 | |
313445, 67455, 90293 | |
KLHL13 Fusion Protein Ag8003 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL13 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BKLHD2, kelch like 13 (Drosophila), Kelch like protein 13, KIAA1309, KLHL13 | |
KLHL13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |