Learn More
DWK Life Sciences Depósito para cromatografía con juntas Kontes™ Kimble™
Estos depósitos de altas resistencia están diseñados para su uso con columnas de cromatografía de las series 420510 y 420550, con o sin soporte de cristal fritado, o en combinación con los adaptadores de control de flujo de la serie 420575.
160.00€ - 189.00€
Especificaciones
Tipo Depósito de empaquetamiento, con juntas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
13491239
Ver documentos
DWK Life Sciences
420570-0124
Depósito de empaquetamiento; con juntas; 100 ml
160.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-12-2025
Añadir a la cesta
13511990
Ver documentos
DWK Life Sciences
420570-0224
Depósito de empaquetamiento; con juntas; 250 ml
189.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los depósitos están disponibles en varios tamaños y con distintas configuraciones de juntas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
Depósito de empaquetamiento, con juntas