Learn More
DWK Life Sciences Micropipetas desechables de borosilicato con soporte Kimble™
Mida microcantidades de líquido en el laboratorio con las micropipetas desechables de borosilicato Kimble™ con soporte.
111.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador |
Tipo | Micropipetas |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13015813
|
DWK Life Sciences
764500-0010 |
41 mm |
111.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13085803
|
DWK Life Sciences
764500-0002 |
32 mm |
111.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Desechable
- Vidrio de borosilicato
- Con soporte
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 | |
1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador | |
Sí |
Vidrio de borosilicato | |
Micropipetas |