missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KTELC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | KTELC1 |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16862875
|
Proteintech
24409-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16852875
|
Proteintech
24409-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
KTELC1 also termed as CLP46 is a glucosyltransferase, which implicates in Protein modification and glycosylation. KTELC1 encodes a 392 amino acids protein and its molecular weight is 46 kDa, but is exists glycosylation modification. KTELC1 is localized in endoplasmic reticulum lumen and abundantly expressed in liver, brain, heart, skeletal muscle, spleen, kidney, placenta, lung and peripheral blood leukocyte. KTELC1 may regulation in cell proliferation and Notch signal pathway.Especificaciones
KTELC1 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NBL1 | |
56983 | |
KTELC1 Fusion Protein Ag19942 | |
Primary | |
-20°C | |
POGLUT1 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C3orf9, CAP10 like 46 kDa protein, CLP46, hCLP46, KDELCL1, KTELC1, MDS010, MDSRP, UNQ490/PRO1006 | |
POGLUT1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto