Learn More
L-Adrenalina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
69.75€ - 283.00€
CAS | 51-43-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H13NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 183.207 |
Número MDL | MFCD00002204 |
Clave InChI | UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N |
Sinónimo | epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin |
PubChem CID | 5816 |
ChEBI | CHEBI:28918 |
Nombre IUPAC | 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol |
SMILES | CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11381757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04911.06 |
5 g |
69.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04911.14 |
25 g |
283.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
51-43-4 | |
183.207 | |
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N | |
5816 | |
4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol |
C9H13NO3 | |
MFCD00002204 | |
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin | |
CHEBI:28918 | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O |
Especificaciones
L-Adrenaline | |
216°C to 219°C | |
MFCD00002204 | |
2368277 | |
14,3619 | |
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N | |
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O | |
183.207 | |
CHEBI:28918 | |
≥98% |
51-43-4 | |
C9H13NO3 | |
UN2811 | |
Air and light sensitive | |
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin | |
−52° (c=1 in 0.6N HCl) | |
4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol | |
5816 | |
183.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P314-P330-P361-P501c
H301+H331-H310-H315-H319-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-098-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DO2625000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo argón
- L-Adrenaline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Epinephrine