Learn More
L(+)-arginina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115003 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-79-3
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00002635
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Arginine
Nombre de nota 98+%
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotación específica +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica +27.10° (20°C c=8,6N HCl)
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dry substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2