Learn More
Ácido L(+)-ascórbico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002643
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ascorbic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco
pH 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 18, IV, 3038
Índice Merck 15, 819
Condición de rotación específica + 20.50 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 20.50
Información de solubilidad (5% in water) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales