Learn More
L-asparagina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Acros 371605000
377.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10537193
  • 380.00€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
70-47-3
132.119
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
6267
Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
C4H8N2O3
MFCD00064401
l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
CHEBI:17196
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Especificaciones
L-Asparagine
Blanco
99%
Frasco de vidrio
MFCD00064401
l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
1% max.
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
132.119
6267
132.12
Polvo cristalino
70-47-3
Auténtico
C4H8N2O3
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
+ 34.50
Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico
500 g
CHEBI:17196
99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • L-Asparagine
SDS Documentos