Learn More
L(+)-asparagina monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
250 g
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-13-8
Fórmula molecular C4H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 150.134
Clave InChI RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Asparagine monohydrate
Punto de fusión 233.0°C to 235.0°C
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotación específica + 35.00
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Nombre del producto
  • L(+)-Asparagine monohydrate