Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-aspartil-L-fenilalanina, 95 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Aspartyl-L-phenylalanine |
Nombre de nota | 95% |
Color | Claro a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H |
Rotación específica | +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl) |
Agua | 3% max. (K.F.) |
Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-amino-4-[(1S)-1-carboxi-2-feniletilo]amino]-4-oxobutanoico |