Learn More
L-beta-prolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7038838
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario agroquímico y farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72580-53-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD06738463
Clave InChI JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
Nombre IUPAC Ácido (3S)-pirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-beta-Proline
Punto de fusión 185°C to 191°C
Beilstein 3537293
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Rotación óptica +18° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%