Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cisteína, 98 %
Código de producto. 10397540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
La L-cisteína, n.º CAS 52-90-4, es un aminoácido esencial que contiene azufre relacionado con la cistina.Desempeña una función importante en la síntesis de proteínas.Es un precursor del sistema antioxidante glutatión y de los grupos de hierro-azufre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La L-cisteína es un aminoácido esencial y es uno de los elementos básicos necesarios para la síntesis de proteínas
  • Este compuesto participa en el sistema antioxidante glutatión y en los grupos de hierro-azufre
Aplicaciones
  • Desempeña una función importante en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares
  • Este compuesto también se aplica a la escisión de enlaces disulfuro en queratina, la proteína principal en uñas, piel y cabello
  • En la investigación química, se utiliza como materia prima crucial en la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base
  • La L-cisteína es un componente del antioxidante glutatión, y se ha demostrado que participa en el metabolismo de bioquímicos esenciales como la coenzima A, la heparina y la biotina
  • Estudios in vitro demostraron que este compuesto puede neutralizar la actividad del paracetamol.Además, debido a su actividad antioxidante, este compuesto puede proteger el sistema nervioso.
  • Este compuesto también puede unirse a varios cofactores metálicos en enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-90-4
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.154
Número MDL MFCD00064306
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
Amonio 1000ppm max.
pH 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.)
Color Blanco
Cloro (Cl) 400ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica +8° to +9.5° (20°C, 589nm) (c=5, 2N HCl)
Sulfato 300ppm max.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.15
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L-Cysteine