Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de sal monosódica de ácido L(+)-glutámico, 99 %
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
68.10€ - 478.00€
CAS | 6106-04-03 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8NNaO4·H2O |
Peso molecular (g/mol) | 187.13 |
Número MDL | MFCD00150138 |
Clave InChI | GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10265390
|
Thermo Scientific Chemicals
119940010 |
1 kg | Frasco de plástico |
68.10€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10142770
|
Thermo Scientific Chemicals
119940025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
140.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10237543
|
Thermo Scientific Chemicals
119940100 |
10 kg | Tambor de plástico |
478.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
6106-04-03 | |
187.13 | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M |
C5H8NNaO4·H2O | |
MFCD00150138 |
Especificaciones
L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate | |
6106-04-03 | |
2000ppm max | |
0.99 | |
C5H8NNaO4·H2O | |
MFCD00150138 | |
500ppm max | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol | |
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O | |
+ 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl) | |
23665037 | |
99% |
232.0°C | |
Blanco | |
Auténtico | |
0.5% max. (100°C, 5 hrs) | |
NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O | |
+ 25.00 | |
l-thyroxine sodium salt pentahydrate, l-thyroxine sodium pentahydrate, sodium l-thyroxine pentahydrate, sodium levothyroxine, levothyroxine sodium, 3-4-4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy-3,5-diiodophenyl-l-alanine sodium salt, levothyroxine sodium pentahydrate, l-tyrosine, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-, sodium salt, pentahydrate, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-l-tyrosine sodium salt pentahydrate | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M | |
hidrato sodio (4S)-4-amino-4-carboxibutanoato | |
187.13 | |
187.13 | |
Polvo cristalino o cristales |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate