Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-glutamina, reactivo de cultivo celular
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
35.48€ - 500.49€
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15433319
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J60573.14
25 g
35.48€
25 g
15443319
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60573.22
100 g
80.33€
100 g
15453319
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J60573.A1
1 kg
500.49€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
56-85-9
146.15
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
5961
Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
C5H10N2O3
MFCD00008044
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CHEBI:18050
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
L-Glutamine
5.0 to 6.0
C5H10N2O3
1723797
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
146.15
CHEBI:18050
Reactivo para cultivo celular
56-85-9
Blanco
MFCD00008044
14,4471
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
5961
146.14
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280g-P280i-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H320-H335-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 200-292-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MA2275100
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes