Learn More
L-glutamina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10214683
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Punto de fusión 185°C
Amonio 0.1% max.
CAS 56-85-9
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 4.0 to 6.0
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.1% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.2% max.
Otros aminoácidos 1.0% max.
Fórmula molecular C5H10N2O3
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00008044
Rotación específica 6.3 to 7.3° (+ or -)
Índice Merck 15, 4507
Estado de la solución (%T) 95.0% min.
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Vector alfa Glutamine
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 146.15
Cantidad 100 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • L-Glutamine