Learn More
Acetato de L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57282-49-2 | C8H18N2O4 | 206.24 g/mol
39.60€ - 329.00€
CAS | 57282-49-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H18N2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
Número MDL | MFCD00039069 |
Clave InChI | RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N |
Sinónimo | l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz |
PubChem CID | 104152 |
Nombre IUPAC | (2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid |
SMILES | CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15294874
|
Thermo Scientific Acros
451630250 |
25 g |
39.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15214884
|
Thermo Scientific Acros
451631000 |
100 g |
96.65€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15224884
|
Thermo Scientific Acros
451635000 |
500 g |
329.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
57282-49-2 | |
206.24 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
104152 | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O |
C8H18N2O4 | |
MFCD00039069 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid |
Especificaciones
L-Lysine acetate | |
97% | |
MFCD00039069 | |
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N | |
(2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid | |
104152 | |
97% |
57282-49-2 | |
C8H18N2O4 | |
l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz | |
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O | |
206.24 | |
206.24 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L-Lysine acetate