Learn More
L-Noradrenalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
L-noradrenalina sirve como un neurotransmisor adrenérgico. Actúa como precursor desmetilado de la epinefrina (adrenalina). También se utiliza para tratar a las personas que tienen presión arterial baja, como un medicamento simpatomimético para tratar a las personas en vasodilo
L-noradrenalina sirve como un neurotransmisor adrenérgico. Actúa como precursor desmetilado de la epinefrina (adrenalina). También se utiliza para tratar a las personas que tienen presión arterial baja, como un medicamento simpatomimético para tratar a las personas en vasodilo
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Noradrenaline |
CAS | 51-41-2 |
Punto de fusión | ∽220°C (decomposition) |
Fórmula molecular | C8H11NO3 |
Número MDL | MFCD00025592 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 4231961 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Índice Merck | 14,6695 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L-Noradrenaline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: Norepinephrine