Learn More
Clorhidrato de L(+)-ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3758609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
25 g, Frasco de plástico, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Dimensione della confezione:
100 GR
25 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H12N2O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00064562
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material L(+)-Ornithine hydrochloride
Punto de fusión 245.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 420
Índice Merck 14, 6874
Condición de rotación específica + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Rotación específica + 24.00
Información de solubilidad (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • L(+)-Ornithine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Clorhidrato de L(+)-ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato