Learn More
L-(+)-Pantolactona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412178
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La L-(+)-pantolactona se utiliza como material e intermedio farmacéutico. También se usa como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua y apenas soluble en alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-40-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00216625
Clave InChI SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone
PubChem CID 736053
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Pantolactone
Punto de fusión 89°C to 94°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 4659425
Información de solubilidad Soluble in water,hardly soluble in alcohol.
Rotación óptica +51° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%