Learn More
L-fenilalanina, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15279846 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Punto de fusión 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Cloruro 0.05% max.
Metales pesados 15ppm max.
Espectro infrarrojo Authentic
Hierro (Fe) 0.003% max.
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica −34.10
Sulfato 0.03% max.
Ceniza sulfatada 0.4% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico
Condición de rotación específica −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19