Learn More
Clorhidrato de L(-)-fenilferina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 61-76-7 | C9H14ClNO2 | 203.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-76-7
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 203.67
Número MDL MFCD00012605,MFCD00044749
Clave InChI OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo phenylephrine hydrochloride, phenylephrine hcl, l-phenylephrine hydrochloride, metaoxedrine chloride, neosympatol, synethenate, almefrin, consdrin, emagrin, fenilfar
PubChem CID 5284443
ChEBI CHEBI:8094
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Punto de fusión 140°C to 145°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7398
Condición de rotación específica −47° (20°C c=2,H2O)
Rotación específica -47
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.