Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada al platino embalados a granel L/S™
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
1755.00€ - 3050.00€
Especificaciones
Material | Silicona curada con platino |
---|---|
Longitud global (imperial) | 25 ft |
Longitud global (métrico) | 7,6 m |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11785778
|
Masterflex™
96404-13 |
13 | 36 ml/min |
1755.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 13-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11795778
|
Masterflex™
96404-14 |
14 | 130 mL/min |
1995.00€
paquete de 20 |
N/A | ||||
11705788
|
Masterflex™
96404-16 |
16 | 480 ml/min |
1910.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11720359
|
Masterflex™
96404-17 |
17 | 1700 mL/min |
2530.00€
paquete de 20 |
N/A | ||||
11750359
|
Masterflex™
96404-24 |
24 | 1800 ml/min |
3050.00€
paquete de 20 |
N/A | ||||
11715788
|
Masterflex™
96404-25 |
25 | 1000 mL/min |
2490.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11760359
|
Masterflex™
96404-35 |
35 | 2600 ml/min |
2005.00€
paquete de 10 |
N/A | ||||
11770359
|
Masterflex™
96404-36 |
36 | 3400 ml/min |
2415.00€
paquete de 10 |
N/A | ||||
11740359
|
Masterflex™
96404-15 |
15 | 1100 ml/min |
2575.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
- Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
- Potencial lixiviable inferior
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
- Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
- Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas de tubos selladas (dependiendo del tamaño de los tubos).
- Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
- Los tubos vienen en bolsas de 7,62 m (25 pies).
Especificaciones
Silicona curada con platino | |
25 ft | |
7,6 m |