Learn More
Masterflex™ Tornillería de montaje de cabezal de bomba multicanal L/S™
La tornillería de montaje del cabezal de bomba multicanal Masterflex™ L/S™ es adecuada para montar un cabezal de bomba multicanal.
Marca: Masterflex™ 07534-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable duradero.
- Apile varios cabezales de bomba o sustituya tornillería de montaje de un solo cabezal de bomba.
- Elija la tornillería de montaje según el tipo de cabezal de bomba Masterflex™ L/S™.
- Compatible con las bombas de la serie Masterflex L/S™.
- Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número recomendado de cabezales.
Especificaciones
Cabezal de bomba multicanal Masterflex™ L/S™ | |
Un conjunto de tornillería de montaje | |
Acero inoxidable | |
Conjunto de tornillería de montaje |