Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenometionina, 99+ %, EE 99+ %
Código de producto. 10309150
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3211-76-5
Fórmula molecular C5H11NO2Se
Peso molecular (g/mol) 196.12
Número MDL MFCD00037210
Clave InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilselanilbutanoico
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Selenomethionine
Nombre de nota 99+% e.e.
Punto de fusión 265.0°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 99.0% min. (HPLC-CHIR)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 15, 8578
Condición de rotación específica +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Rotación específica + 18.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Selenomethionine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.