Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-serina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. p-7042338
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un precursor de la glicina por la hidroximetiltransferasa de serina. La D-serina, sintetizada por la racemasa serina de la L-serina, sirve como molécula de señalización neuronal activando los receptores NMDA en el cerebro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064224
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Punto de fusión 222°C
Color Blanco
Beilstein 1721404
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo