Learn More
Ácido L(+)-tartárico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10689223
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Índice Merck 15, 9205
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 2,5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
Residuo después del encendido 0,02% máx.