Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie L-Tech
Click to view available options
Color:
Negro
Sapphire Blue
Con reposabrazos:
No
Yes
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Con inclinación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Silla alta tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable
- Vinilo antimicrobiano negro fácil de limpiar
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Laboratory Seat |
Color | Negro |
Ajustables | Sí |
Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
Acabado | Vinyl |
Material del bastidor | Acero |
Tipo de elevación | Gas Lift |
Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
Altura del asiento | High Bench Height |
Tapizado | Vinyl |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.