Learn More
Techsit™ Taburete alto para laboratorio. Serie L-Tech
Taburete circular alto para laboratorio tapizado con vinilo antimicrobiano.
Marca: Techsit™ TS8341B
Descripción
- Taburete alto tapizado con vinilo con aro reposapiés regulable y deslizadores.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Laboratory Stool | |
Sí | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Glide | |
No | |
No | |
No | |
Vinyl |
Negro | |
Not Autoclavable | |
Acero | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
400 mm diameter | |
No | |
Sí | |
No |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.