Learn More
Techsit™ Silla baja para laboratorio. Serie L-Tech
Click to view available options
Color:
Negro
Sapphire Blue
Con reposabrazos:
No
Yes
Con inclinación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Silla baja con ruedas tapizada con vinilo.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Laboratory Seat |
Color | Sapphire Blue |
Ajustables | Sí |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
Acabado | Vinyl |
Material del bastidor | Acero |
Tipo de elevación | Gas Lift |
Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
Altura del asiento | Desk Height |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.